4-Brom-3,5-difluoranisol ≥98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17427.06 A17427.14
A17427.06EA 29.9 EUR InStock
A17427.06 A17427.14
4-Brom-3,5-difluoranisol ≥98%
4-Brom-3,5-difluoranisol
Purity: 98% CAS No.: 202865-61-0 Molecular Formula: C7H5BrF2O Formula Weight: 223.02 Refractive Index: 1.5228 Melting Point: 26-30° MDL No.: MFCD00143268
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Melting Pt: 26…30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143268
CAS-Nummer: 202865-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge