5-Brom-2,3-difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005866-5G 005866-25G
FLUO005866-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO005866-5G FLUO005866-25G
5-Brom-2,3-difluoranisol
5-Brom-2,3-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MDL Number: MFCD01631352
CAS-Nummer: 261762-35-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge