2-Brom-4,6-difluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF836. FL13197.POR 013197-25G 013197-5G
CHMPCFF836.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF836. CHMPFL13197.POR FLUO013197-25G FLUO013197-5G
2-Brom-4,6-difluorphenol
2-Brom-4,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
MDL Number: MFCD00070752
CAS-Nummer: 98130-56-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge