3-Bromphenylisocyanat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
314130050 314130010
ACRO314130050EA 85 EUR InStock
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromphenylisocyanat 97%
3-Bromphenylisocyanat
Formel: C₇H₄BrNO
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,586 g/cm³
Flash-Pt: 108 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002014
CAS-Nummer: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge