2-Bromphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L09971.06 L09971.03
L09971.06EA 76 EUR InStock
L09971.06 L09971.03
2-Bromphenylisothiocyanat ≥98%
2-Bromphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 13037-60-0 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6843 Odour: Pungent Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 2802536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004799
Formel: C₇H₄BrNS
Siedepunkt: 256…257 °C
Melting Pt: 20 °C
Dichte: 1,591
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004799
CAS-Nummer: 13037-60-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge