1-Brom-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
365424-100G 365424-25G
SIAL365424-100GEA 372 EUR InStock
SIAL365424-100G SIAL365424-25G
1-Brom-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 261
Melting Pt: 39…42 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 112
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007045
CAS-Nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge