1-Brom-3,5-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569313-25G 569313-5G
SIAL569313-25GEA 113 EUR InStock
SIAL569313-25G SIAL569313-5G
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06 g/mol
MDL Number: MFCD06200685
CAS-Nummer: 20469-65-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge