2-Brombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003447-5G 003447-25G 003447-100G
FLUO003447-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO003447-5G FLUO003447-25G FLUO003447-100G
2-Brombenzolsulfonylchlorid
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 127…128 °C (3,6 mmHg)
Melting Pt: 51 °C
MDL Number: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge