3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156167-10G 156167-1G
SIAL156167-10GEA 202 EUR InStock
SIAL156167-10G SIAL156167-1G
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007109
CAS-Nummer: 704-13-2
EINECS: 211-879-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge