o-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109622-100G 109622-2G 109622-500G
SIAL109622-100GEA 66.6 EUR InStock
SIAL109622-100G SIAL109622-2G SIAL109622-500G
o-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
o-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Dichte: 1,127 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003308
CAS-Nummer: 135-02-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge