o-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W407701-10KG-K W407701-1KG-K W407701-5KG-K
SIALW407701-10KG-KEA 1100 EUR InStock
SIALW407701-10KG-K SIALW407701-1KG-K SIALW407701-5KG-K
o-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
o-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 238
Melting Pt: 34…37 °C
Dichte: 1.127 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003308
CAS-Nummer: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge