p-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
A88107-100G A88107-1KG A88107-500G A88107-5G
SIALA88107-100GEA 46 EUR InStock
SIALA88107-100G SIALA88107-1KG SIALA88107-500G SIALA88107-5G
p-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: 0…2 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003385
CAS-Nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge