2,5-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D130605-100G D130605-25G
SIALD130605-100GEA 90.5 EUR InStock
SIALD130605-100G SIALD130605-25G
2,5-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49…51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003314
CAS-Nummer: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge