Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W404926-100G W404926-1KG W404926-5KG
SIALW404926-100GEA 183 EUR InStock
SIALW404926-100G SIALW404926-1KG SIALW404926-5KG
Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 107
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge