Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,3-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T54402-100G T54402-500G T54402-5G
SIALT54402-100GEA 51.8 EUR InStock
SIALT54402-100G SIALT54402-500G SIALT54402-5G
1,2,3-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trichlorobenzene


Formel: C₆H₃Cl₃
MW: 181.45 g/mol
Siedepunkt: 220…222 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…54 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 112
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000537
CAS-Nummer: 87-61-6
EINECS: 201-757-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09759
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge