3,4-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471917-25G 471917-5G
SIAL471917-25GEA 78.5 EUR InStock
SIAL471917-25G SIAL471917-5G
3,4-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MDL Number: MFCD01074646
CAS-Nummer: 151169-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge