5-Chlorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
447706-25G 447706-5G
SIAL447706-25GEA 70.1 EUR InStock
SIAL447706-25G SIAL447706-5G
5-Chlorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 100,3 °C
MDL Number: MFCD00003331
CAS-Nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge