2,4,6-Trichlorbenzonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14609.03 A14609.06 A14609.14
A14609.03EA 19.4 EUR InStock
A14609.03 A14609.06 A14609.14
2,4,6-Trichlorbenzonitril ≥97%
2,4,6-Trichlorbenzonitril
Purity: 97+% CAS No.: 6575-05-9 Molecular Formula: C7H2Cl3N Formula Weight: 206.46 Melting Point: 80-82° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052711
Formel: C₇H₂Cl₃N
MW: 206.46 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052711
CAS-Nummer: 6575-05-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge