2,4,6-Trichlorbenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00272.1 TL00272.10 TL00272.50
MAYBTL00272.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00272.1 MAYBTL00272.10 MAYBTL00272.50
2,4,6-Trichlorbenzonitril
2,4,6-Trichlorbenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₃N
MDL Number: MFCD00052711
CAS-Nummer: 6575-05-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge