Chemical resistant overalls, Body Tech T
Lieferant: BEST FRANCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
01074T030XL 01074T030XXL 01074T030XXXL
BESF01074T030XLEA 0 EUR InStock
BESF01074T030XL BESF01074T030XXL BESF01074T030XXXL
Chemical resistant overalls, Body Tech T
Einweg-Kleidung
These hooded overalls made from laminated PE provide protection against light splashes and sprays of hazardous liquids as well as against hazardous dusts.
  • Elastic cuffs, ankles and back
  • Good moisture wicking properties
  • Zip closure (double slider) with adhesive flap
  • Waterproof and impervious to certain solvents or alcohols
  • Highly resistant seams with thermally bonded tape
  • Anti-static according to EN 1149-5
Weight: 58 g/m²
Zertifizierungen: Type 5/6, EN 1149-5; Cat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..