Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

135577-100G 135577-500G 135577-5G
SIAL135577-100GEA 44.4 EUR InStock
SIAL135577-100G SIAL135577-500G SIAL135577-5G
2-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzoesäure


Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: 139…142 °C
Dichte: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 173
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002412
CAS-Nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge