4-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
135585-50G 135585-250G
SIAL135585-50GEA 35.2 EUR InStock
SIAL135585-50G SIAL135585-250G
4-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Siedepunkt: 287
Melting Pt: 123
Dichte: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 238
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002531
CAS-Nummer: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..