3-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26467.03 H26467.06
H26467.03EA 30.4 EUR InStock
H26467.03 H26467.06
3-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 4771-47-5 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 234-240° Beilstein Reference: 2109828 MDL No.: MFCD00007087
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Melting Pt: 234…240 °C
Dichte: 1.566 g/cm³ (18 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007087
CAS-Nummer: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge