3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005587-5G 005587-1G
FLUO005587-5GEA 97.1 EUR InStock
FLUO005587-5G FLUO005587-1G
3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
MDL Number: MFCD01631323
CAS-Nummer: 190011-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge