2-Chlor-3,6-difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005593-5G 005593-10G
FLUO005593-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005593-5G FLUO005593-10G
2-Chlor-3,6-difluorbenzoylchlorid
2-Chlor-3,6-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
MDL Number: MFCD01631442
CAS-Nummer: 261762-42-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge