Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™ PrismA
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5498-51 17-5498-52 17-5498-53 17-5498-54
17-5498-51EA 227 EUR InStock
17-5498-51 17-5498-52 17-5498-53 17-5498-54
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™ PrismA
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind mit MabSelect™ PrismA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das mit einer optimierten High-Flow-Agarose-Basismatrix und einem gentechnisch veränderten Protein-A-abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Reinigungsläufen ermöglicht. Diese Säulen eignen sich zur Reinigung von Antikörpern mittels Affinitätschromatographie in der Forschung und Prozessentwicklung.
  • Erhöhte Bindungskapazität im Vergleich zu anderen Protein-A-Harzen
  • Die hervorragende alkalische Stabilität ermöglicht eine effiziente
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..