2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005590-5G 005590-10G 005590-25G
FLUO005590-5GEA 224 EUR InStock
FLUO005590-5G FLUO005590-10G FLUO005590-25G
2-Chlor-3,6-difluorbenzoesäure
2-Chloro-3,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
MDL Number: MFCD01631441
CAS-Nummer: 287172-74-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge