2-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008760-5G 008760-1G
FLUO008760-5GEA 134 EUR InStock
FLUO008760-5G FLUO008760-1G
2-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
2-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
MW: 187.62 g/mol
CAS-Nummer: 362601-84-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge