2-Chlor-3,6-difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005584-1G 005584-5G
FLUO005584-1GEA 87.9 EUR InStock
FLUO005584-1G FLUO005584-5G
2-Chlor-3,6-difluoranisol
2-Chlor-3,6-difluoranisol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.57 g/mol
MDL Number: MFCD01631451
CAS-Nummer: 261762-37-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge