2-Chlor-5-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004457-25G 004457-100G
FLUO004457-25GEA 104 EUR InStock
FLUO004457-25G FLUO004457-100G
2-Chlor-5-fluorphenol
2-Chlor-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 183
MDL Number: MFCD00042524
CAS-Nummer: 3827-49-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge