2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004425-1G 004425-5G 004425-25G
FLUO004425-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004425-1G FLUO004425-5G FLUO004425-25G
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Siedepunkt: 88…90 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00052957
CAS-Nummer: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge