5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013075-5G 013075-25G
FLUO013075-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO013075-5G FLUO013075-25G
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229.06 g/mol
Melting Pt: 41…44 °C
MDL Number: MFCD03094221
CAS-Nummer: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge