2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF960.1 005496-1G 005496-5G 005496-25G
CHMPCFF960.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF960.1 FLUO005496-1G FLUO005496-5G FLUO005496-25G
2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol
2-Chlor-1-iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClINO₂
MW: 283.45 g/mol
Melting Pt: 103
MDL Number: MFCD00024589
CAS-Nummer: 41252-96-4
EINECS: 255-278-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge