2,3-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01777.1 SB01777.10
MAYBSB01777.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01777.1 MAYBSB01777.10
2,3-Dichlorphenylisocyanat
2,3-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002000
CAS-Nummer: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge