2-Chlorphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 44.8 EUR InStock
B21489.06 B21489.14
2-Chlorphenylisocyanat ≥98%
2-Chlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄ClNO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
UN: 3382
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge