2-Chlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008773-10G 008773-5G 008773-25G
FLUO008773-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008773-10G FLUO008773-5G FLUO008773-25G
2-Chlorphenylisothiocyanat
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004801
CAS-Nummer: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge