3-Chlorphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11999.06 A11999.14
A11999.06EA 48.6 EUR InStock
A11999.06 A11999.14
3-Chlorphenylisothiocyanat ≥97%
3-Chlorphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 2392-68-9 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6585 Odour: Pungent Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 636856 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004805
Formel: C₇H₄ClNS
Siedepunkt: 249…250 °C
Melting Pt: 45 °C
Dichte: 1,281
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004805
CAS-Nummer: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge