4-Chlorphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12693.06 A12693.14 A12693.22
A12693.06EA 47.4 EUR InStock
A12693.06 A12693.14 A12693.22
4-Chlorphenylisothiocyanat ≥98%
4-Chlorphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 2131-55-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 135-136°/24mm Beilstein Reference: 471610 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004810
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (24 mmHg)
Melting Pt: 43…46 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004810
CAS-Nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge