4-Chlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008775-5G 008775-25G 008775-10G
FLUO008775-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO008775-5G FLUO008775-25G FLUO008775-10G
4-Chlorphenylisothiocyanat
4-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Siedepunkt: 135…142 °C (22 mmHg)
Melting Pt: 46
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004810
CAS-Nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..