2-Chlor-5-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008771-5G 008771-1G
FLUO008771-5GEA 206 EUR InStock
FLUO008771-5G FLUO008771-1G
2-Chlor-5-nitrophenylisothiocyanat
2-Chlor-5-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
MDL Number: MFCD00060632
CAS-Nummer: 57135-68-9
EINECS: 260-586-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge