2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008770-5G 008770-1G
FLUO008770-5GEA 279 EUR InStock
FLUO008770-5G FLUO008770-1G
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Melting Pt: 102…104 °C
MDL Number: MFCD00041244
CAS-Nummer: 23165-64-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge