3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C22407-5G C22407-100G C22407-500G
SIALC22407-5GEA 37.9 EUR InStock
SIALC22407-5G SIALC22407-100G SIALC22407-500G
3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 230.5
Melting Pt: –10.4 °C
Dichte: 1.216 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 118
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-Nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..