2,3,4-Trichlornitrobenzol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01382.1 SB01382EA SB01382.50
MAYBSB01382.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01382.1 MAYBSB01382EA MAYBSB01382.50
2,3,4-Trichlornitrobenzol
2,3,4-Trichlornitrobenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Melting Pt: 55,5 °C
MDL Number: MFCD00007063
CAS-Nummer: 17700-09-3
EINECS: 241-705-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge