4-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185787-100G 185787-500G 185787-5G
SIAL185787-100GEA 38 EUR InStock
SIAL185787-100G SIAL185787-500G SIAL185787-5G
4-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 220
Melting Pt: 41…44 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 121
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002318
CAS-Nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge