2-Chlorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003552-5G 003552.10G 003552-25G
FLUO003552-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO003552-5G FLUO003552.10G FLUO003552-25G
2-Chlorthioanisol
2-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
MDL Number: MFCD00040124
CAS-Nummer: 17733-22-1
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge