2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003581-25G 003581-10G 003581-100G
FLUO003581-25GEA 101 EUR InStock
FLUO003581-25G FLUO003581-10G FLUO003581-100G
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Melting Pt: 56 °C
MDL Number: MFCD00052712
CAS-Nummer: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge