4-Cyanbenzoylchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
154550050 154550250
ACRO154550050EA 47.4 EUR InStock
ACRO154550050 ACRO154550250
4-Cyanbenzoylchlorid 98%
4-Cyanbenzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClNO
Siedepunkt: 150…151 °C (25 mmHg)
Melting Pt: 66…70 °C
MDL Number: MFCD00001822
CAS-Nummer: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge