Methyl-2-cyanbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F018829-1G 018829-5G
FLUOF018829-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUOF018829-1G FLUO018829-5G
Methyl-2-cyanbenzoat
Methyl-2-cyanbenzoat
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
MDL Number: MFCD00016376
CAS-Nummer: 6587-24-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge