Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel, Güte GF-75
Lieferant: ADVANTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
GF75142MM GF7547MM
ADVTGF75142MMEA 807 EUR InStock
ADVTGF75142MM ADVTGF7547MM
Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel, Güte GF-75
Filter Glasfaserfilter
Diese Glasfaserfilter werden zum Sammeln von IgC und anderen sehr feinen Proteinpräzipitaten sowie zur Klärung chemisch aggressiver Lösungen eingesetzt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge