2,3-Dimethoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023875-25G 023875-5G
FLUO023875-25GEA 67.1 EUR InStock
FLUO023875-25G FLUO023875-5G
2,3-Dimethoxybenzonitril
2,3-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00001784
CAS-Nummer: 5653-62-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge